Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Descripción:
Marca superior/inferior: 0,07 mL
Marca superior/inferior: 0,175 mL
Marca superior/inferior: 0,35 mL
Marca superior/inferior: 0,7 mL
Junta cónica estándar:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato.
- El reborde granulado evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Número de lote y certificado individual incluidos.
- Certificado de calibración Dakks disponible previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener (TC, In). Incluye certificado DAkkS |
Descripción | Marca superior/inferior: 0,175 mL |
Capacidad (métrico) | 25 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Junta cónica estándar | NS 10/19 |
Clase | A |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand BLAUBRAND
Documentos
Product Information
Manuals
Volumetric flask DAkkS calibrated
Tamaño : 206.8 kB
Volumetric flasks with 3 graduation marks
Tamaño : 260.9 kB
Product Information
BLAUBRAND Volumetric Instruments
Tamaño : 1.3 MB
Scientific Resources
Flyers
Flyer: Testing Flasks for Dispensers
Tamaño : 651.4 kB
Reference Materials
Brand Volumetric measurement in the laboratory
Tamaño : 3.6 MB
Título del producto
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido