Learn More
BRAND™ Probeta de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase A Blaubrand™
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ Eterna incluyen boquilla integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
Marca:  BRAND™ 32120
25.39 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11873990
  • 34.15€ / paquete de 2
Spotlight
Usar código promocional 24156 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN ISO 4788.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
  • Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Azul
DIN EN ISO 4788
170 mm
Probeta de medición graduada
25 ml
Graduaciones de esmalte azul de marcado DE-M
Esterilizable en autoclave
Para el almacenamiento
Redondo
A
±0,25 ml
Vidrio de borosilicato
Certificado de lote
0,5 ml
0,5 ml
Certificados
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24156
    Expires2025-06-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/05/2025 y el 30/06/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre a lo grande en productos esenciales para la investigación contra el cáncer
    Promo Code24147
    Expires2025-07-31
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
Título del producto
BRAND™ Probeta de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase A Blaubrand™ > Capacidad: 25 ml; Altura: 170 mm