Learn More
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™ con frasco y llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
La bureta automática de patrón de Pellet incluye un frasco de vidrio sodocálcico de 2000 ml. Las graduaciones están dentro de los límites de error definidos por DIN e ISO y llevan la marca DE-M.
Marca: BRAND™ 22528
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3) según DIN EN ISO 385.
- Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Tira Schellbach.
- Incluye llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE.
- Puesta a cero automática.
- Altura total aprox. 1 m, incluido el frasco de 2000 ml de vidrio sodocálcico
- Todas las buretas automáticas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
Especificaciones
25 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Tira Schellbach | |
±0,03 ml | |
Clase AS |
Frasco, llave de paso de la válvula de aguja, husillo de PTFE | |
0,03 ml | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Bureta automática | |
DIN EN ISO 385, USP |
Título del producto
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™ con frasco y llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE > Capacidad: 25 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido