Learn More
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™ con frasco y llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3) según DIN EN ISO 385.
- Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Tira Schellbach.
- Incluye llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE.
- Puesta a cero automática.
- Altura total aprox. 1 m, incluido el frasco de 2000 ml de vidrio sodocálcico
- Todas las buretas automáticas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco, llave de paso de la válvula de aguja, husillo de PTFE |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,05 ml |
| Incluye | Frasco |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,05 ml |
| Tipo | Bureta automática |
| Class | Clase AS |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385, USP |