Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™, con certificado
Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro. Se entrega con certificado individual de conformidad.
Marca:  BRAND™ 937450
70.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15875552
  • 79.95€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
  • Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye tapón de vidrio ámbar, intercambiable con tapón de polipropileno.
  • El matraz ámbar oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro.
  • Número de lote y certificado incluidos en el embalaje.
  • Se entrega con certificado individual de conformidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Calibrado «para contener»
Vidrio
200 ml
±0,15 ml
2 unidad
A
DIN EN ISO 1042. Certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Ámbar
Vidrio de borosilicato
Estrecha
±0,15 ml
14/23
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™, con certificado > 200 ml