missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Bota PU negra/plata 65539 - Anchura 12
Protege y apoya el movimiento natural del cuerpo humano al reducir la presión y la tensión; clases de protección S1 y S2
129.00€
Especificaciones
Color | Negro, Plata |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17231881
|
Uvex
6553935 |
35 | N/A | ||||||
17241881
|
Uvex
6553936 |
36 | N/A | ||||||
17251881
|
Uvex
6553937 |
37 | N/A | ||||||
17261881
|
Uvex
6553938 |
38 | N/A | ||||||
17271881
|
Uvex
6553939 |
39 | N/A | ||||||
17281881
|
Uvex
6553940 |
40 | N/A | ||||||
17291881
|
Uvex
6553941 |
41 | N/A | ||||||
17201891
|
Uvex
6553942 |
42 | N/A | ||||||
17211891
|
Uvex
6553943 |
43 | N/A | ||||||
17221891
|
Uvex
6553944 |
44 | N/A | ||||||
17231891
|
Uvex
6553945 |
45 | N/A | ||||||
17241891
|
Uvex
6553946 |
46 | N/A | ||||||
17251891
|
Uvex
6553947 |
47 | N/A | ||||||
17261891
|
Uvex
6553948 |
48 | N/A | ||||||
17271891
|
Uvex
6553949 |
49 | N/A | ||||||
17281891
|
Uvex
6553950 |
50 | N/A | ||||||
17291891
|
Uvex
6553951 |
51 | N/A | ||||||
17201901
|
Uvex
6553952 |
52 | N/A | ||||||
Descripción
Uvex 1 Print Boot 6553.9 S1 SRC
- Sporty, multifunctional safety boots
- Extremely lightweight and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Made with new high-performance technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
- Breathable, perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for those allergic to chrome
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6553.9
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Plata | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Uvex Bota PU negra/plata 65539 - Anchura 12