Learn More
Bismuto, solución estándar plasmática, Specpure™, Bi 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
108.00€ - 340.00€
Número MDL MFCD00134033
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11352308
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014388.AD
50 mL
108.00€
50 ml
11362308
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014388.AE
100 mL
147.00€
100 ml
11470420
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014388.AP
500 mL
340.00€
500 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
MFCD00134033
Especificaciones
Bismuth plasma standard solution
Líquido
MFCD00134033
Specpure™
Bi 10000μg/mL
Bi in 5% HNO3
UN3264
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bismuto, solución estándar plasmática, Specpure™, Bi 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals