Learn More
Bismuto, solución estándar plasmática, Specpure™, Bi 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11352308
Bismuto, solución estándar plasmática, Specpure™, Bi 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352308
50 mL, 50 ml
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. 11352308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014388.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Número MDL MFCD00134033
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth plasma standard solution
Nombre de nota Bi 10000μg/mL
Forma física Líquido
Concentración Bi in 5% HNO3
Número UN UN3264
Cantidad 50 mL
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1555572 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/05/2025 Código de producto014388.AP,014388.AD,014388.AE
Número de lote1555573 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/05/2025 Código de producto014388.AP,014388.AD,014388.AE
Número de lote1561849 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/05/2025 Código de producto014388.AP,014388.AD,014388.AE
Número de lote1544570 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2025 Código de producto014388.AP,014388.AD,014388.AE
Número de lote1523468 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Código de producto014388.AP,014388.AD,014388.AE
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth, plasma standard solution, Specpure, Bi 10,000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bismuto, solución estándar plasmática, Specpure™, Bi 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >