Learn More
Sartorius™ Pipetas de volumen fijo Biohit™ Proline™
Pipetas de volumen fijo de un canal.
Marca: Sartorius™ 722045
179.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pipetas de volumen fijo de un canal.
Especificaciones
0,3 μl | |
Puntas Optifit, sin filtro, puntas con filtro | |
1000 μl | |
Laboratorio | |
Auto | |
Pipeta de volumen fijo | |
Filtros de cono seguro |
|
Se ha diseñado específicamente para pipeteos repetitivos y de larga duración con el fin de evitar trastornos o lesiones por movimientos repetitivos (RSI) en las manos, brazos y hombros relacionados con el trabajo | |
0,2% | |
< 0,20 | |
15 meses |
ISO 3696 | |
Puntas Optifit, sin filtro, puntas con filtro | |
Autoclavable | |
1 | |
Estéril | |
1000 μl | |
Ergonómico | |
Laboratorios | |
1 unidad | |
Productos químicos | |
77 g |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-06-30
New Offer Ahorre hasta un 78%
Título del producto
Sartorius™ Pipetas de volumen fijo Biohit™ Proline™ > Capacidad: 1000 μl; Peso: 77 g; fijar manualmente; precisión: 0,3 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido