Descripción
- Diseño de mango mejorado para usuarios intensivos con menor peso y gancho más grande.
- Los usuarios pueden reajustar la tapa graduada en el laboratorio para fluidos densos y viscosos (una vez restablecida, el nuevo volumen no se puede cambiar accidentalmente).
- La parte inferior del botón pulsador está coloreada en azul, lo que hace que sea fácil identificarlo como un modelo de volumen fijo.
- Para un acceso cómodo a las piezas reparables, la pipeta está equipada con el Gilson eyector de clip.
- Código de identificación 2D para una fácil trazabilidad.
- La función de seguimiento incluye el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen nominal.
- El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO8655, CE, GLP |
| Puntas compatibles | Punta de D1000, DF1000 |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta D-1000, DF1000 |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |