Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 60
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 60.
855.00€ - 2650.00€
Especificaciones
Presión máxima | 4300 psi (295 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 60 Å |
Temperatura | 60 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16631674
|
Thermo Scientific™
73305-037821A |
30 mm | Precolumna preparativa |
855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16641674
|
Thermo Scientific™
73305-157846A |
150 mm | Columna preparativa, estándar |
1775.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16506830
|
Thermo Scientific™
73305-307846A |
300 mm | Columna preparativa, estándar |
2650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC preparativa de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 100 a 60 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
Ventajas de la columna para HPLC BioBasic™ PREP SEC 60:
- Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
- Vida de columna larga y alta eficiencia
- Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
- Excelente para limpieza de muestras
- Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
- Tamaño de poro de 60 Å
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
Especificaciones
4300 psi (295 bar) | |
De 2 a 8 | |
60 °C | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Exclusión por tamaño | |
Exclusión por tamaño |
5 μm | |
60 Å | |
Diol (OH) | |
> 9 % | |
No | |
Cromatografía preparativa |