Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 60
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC preparativa de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 100 a 60 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
Ventajas de la columna HPLC BioBasic™ PREP SEC 60:
- Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
- Vida de columna larga y alta eficiencia
- Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
- Excelente para limpieza de muestras
- Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
- Tamaño de poro de 60 Å
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa, estándar |
| Diámetro (métrico) | 7,8 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 4300 psi (295 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Área de la superficie | 450 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Fase estacionaria | Diol (OH) |
| Mostrar más |