Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 120
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 120.
Marca: Thermo Scientific™ 73405-307846A
2634.24 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC preparativa de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 700 a 120 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
Ventajas de la columna HPLC BioBasic™ PREP SEC 120:
- Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
- Vida de columna larga y alta eficiencia
- Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
- Excelente para limpieza de muestras
- Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
- Tamaño de poro de 120 Å
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
Especificaciones
Columna preparativa, estándar | |
Exclusión por tamaño preparativa | |
4300 psi (295 bar) | |
De 2 a 8 | |
300 m²/g | |
L59 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Exclusión por tamaño | |
Exclusión por tamaño |
7,8 mm | |
300 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Diol (OH) | |
> 8,2 % | |
No | |
Cromatografía preparativa |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.