Learn More
Econix™ Biocontenedores Bio-bin ™ de papel para objetos no punzantes
Utilice los recipientes de objetos no punzantes de papel de 5 l Econix™ Bio-bin™ para eliminar implementos de un solo uso y reducir los problemas de exceso de llenado de los residuos clínicos no punzantes. Su base de mayor extensión permite colocar en posición plana instrumentos de laboratorio y quirúrgicos de un solo uso.
Marca: Econix™ BEXBBPIP6OR
109.90 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Especificaciones
6 L | |
Temporal y permanente | |
Naranja | |
500 mm | |
40 paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Papel |
UN3291 | |
Cónico para facilitar el apilado | |
160 x 160 x 500 mm | |
160 mm | |
160 mm | |
Para residuos infecciosos de bajo riesgo | |
Recipiente de residuos no punzantes |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Productos de laboratorio de uso diario
Desde toallitas húmedas a cubos de basura, pasando por etiquetas y forros: ahorre en todos ellos.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24
New Offer Compre ahora