Descripción
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Certificaciones/conformidad | UN3291 |
| Tipo de tapón | Temporal y permanente |
| Diseñar | Pliegue plano para optimización del espacio |
| Color | Naranja |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 90 An x 250 Al mm |
| Altura (métrico) | 185 mm |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Cantidad | 100/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |