Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaSil™ Fenilo, tamaño de partícula 5 μ m
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
702.00€ - 917.00€
Especificaciones
Para utilizar con | LC-MS |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | Desde 2 hasta 9 |
Tamaño de poro | 100 Å |
Tipo USP | L11 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10280995
|
Thermo Scientific™
70605-102130 |
100 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
10702836
|
Thermo Scientific™
70605-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
899.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10332395
|
Thermo Scientific™
70605-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
917.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaSil Fenilo combinan una gran superficie específica con una perfecta cobertura de fase enlazada.
- Fase Thermo Scientific sobre 100Å de sílice
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
LC-MS | |
Desde 2 hasta 9 | |
L11 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
5 μm | |
100 Å | |
Fenilo (Ph) | |
11 % | |
Sí |