Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Columnas HPLC de fenilo, tamaño μde partícula de 5 μm
Código de producto. 10702836 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10702836 150 mm 4,6 mm cada uno
10280995 100 mm 2,1 mm cada uno
10332395 250 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10702836 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 70605154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Las columnas HPLC ScientificTM BetaSilTM Phenyl están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más info
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa