Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaSil™ Fenilo, tamaño de partícula 3 μ m
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaSil Fenilo ofrecen una gran superficie específica con una elevada cobertura de fase enlazada
1010.00€
Especificaciones
Para utilizar con | LC-MS |
---|---|
Tamaño de partículas | 3 μm |
pH | Desde 2 hasta 9 |
Tamaño de poro | 100 Å |
Tipo USP | L11 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10231235
|
Thermo Scientific™
70603-152130 |
150 mm | 2,1 mm |
1010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaSil Fenilo ofrecen una gran superficie específica con una elevada cobertura de fase enlazada
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
LC-MS | |
Desde 2 hasta 9 | |
L11 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
3 μm | |
100 Å | |
Fenilo (Ph) | |
11 % | |
Sí |