Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaSil™ Fenilo, tamaño de partícula 3 μ m
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaSil Fenilo ofrecen una gran superficie específica con una elevada cobertura de fase enlazada
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Tipo USP | L11 |
| Fase estacionaria | Fenilo (Ph) |
| Línea de productos | Beta |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |