Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de fenil BetaSil™, tamaño de partículas de 3 μm
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Marca: Thermo Scientific™ 70603-102130
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Química Thermo Scientific en sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
2,1 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
Fenilo (Ph) | |
11% | |
Sí |
100 mm | |
Desde 2 hasta 9 | |
L11 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de fenil BetaSil™, tamaño de partículas de 3 μm > Tamaño partícula: 3 μm; 100 x 2,1 mm (L x D.I.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido