Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de fenil BetaSil™, tamaño de partículas de 3 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
50 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Química Thermo Scientific en sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Tipo USP | L11 |
| Fase estacionaria | Fenilo (Ph) |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 11% |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Mostrar más |