Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 3 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific BetaSil C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Marca: Thermo Scientific™ 70203-154630
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific BetaSil C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Química Thermo Scientific™ en sílice 100 Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC-MS | |
3 μm | |
100 Å | |
C8 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
150 mm | |
Desde 2 hasta 9 | |
L7 | |
Beta | |
12% | |
Sí |