Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 3 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific BetaSil C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Línea de productos | Beta |
| Mostrar más |