Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaBasic™ 8, tamaño de partícula 5 μm
Las columnas Thermo Scientific BetaBasic 8 aúnan eficiencia y reproducibilidad.
552.84€ - 874.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Para utilizar con | LC/MS, APCI |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | Desde 2 hasta 9 |
Tamaño de poro | 150 Å |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10417064
|
Thermo Scientific™
71405-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
858.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10240955
|
Thermo Scientific™
71405-054630 |
50 mm | 4,6 mm | |||||||
10221095
|
Thermo Scientific™
71405-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
874.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Las columnas Thermo Scientific BetaBasic 8 aúnan eficiencia y reproducibilidad.
- Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
5 μm | |
150 Å | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
LC/MS, APCI | |
Desde 2 hasta 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
7 % | |
Sí |