Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaBasic™ 8, tamaño de partícula 5 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
Las columnas Thermo Scientific BetaBasic 8 aúnan eficiencia y reproducibilidad.
- Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | LC/MS, APCI |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 150 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction