Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 18, tamaño de partícula 3 μm
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 son altamente eficaces y extremadamente reproducibles.
727.26€ - 862.47€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Para utilizar con | LC/MS, APCI |
Tamaño de partículas | 3 μm |
pH | De 2 a 12 |
Tamaño de poro | 150 Å |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10487994
|
Thermo Scientific™
71503-034630 |
3 μm | 4,6 mm | 30 mm |
756.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10210765
|
Thermo Scientific™
71503-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
791.89€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10456694
|
Thermo Scientific™
71503-054030 |
3 μm | 4 mm | 50 mm |
756.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10270805
|
Thermo Scientific™
71503-054630 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
756.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10426684
|
Thermo Scientific™
71503-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
860.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10477483
|
Thermo Scientific™
71503-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
821.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10291235
|
Thermo Scientific™
71503-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
862.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10360744
|
Thermo Scientific™
71503-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 son altamente eficaces y extremadamente reproducibles.
- Tamaño de poro perfecto para pequeñas moléculas, péptidos y digestiones proteínicas
- Excelente estabilidad de pH
También disponibles en otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
3 μm | |
150 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
LC/MS, APCI | |
De 2 a 12 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |
Sí |