Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 18, tamaño de partículas de 3 μm
Código de producto. 10487994 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10487994 30 mm 4,6 mm cada uno
10210765 50 mm 2,1 mm cada uno
10456694 50 mm 4 mm cada uno
10270805 50 mm 4,6 mm cada uno
10426684 100 mm 2,1 mm cada uno
10477483 100 mm 4,6 mm cada uno
10360744 150 mm 2,1 mm cada uno
10291235 150 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10487994 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71503034630
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Las columnas HPLC Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con LC/MS, APCI
Longitud (métrico) 30 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro 150 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa