Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 18, tamaño de partícula 3 μm
Código de producto. 10426684 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10426684
Marca: Thermo Scientific™ 71503102130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 son altamente eficaces y extremadamente reproducibles.
  • Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC/MS, APCI
Longitud (métrico) 100 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro 150 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa