Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 18, tamaño de partícula 3 μm
Código de producto. 10210765 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10210765 50 mm 2,1 mm cada uno
10487994 30 mm 4,6 mm cada uno
10456694 50 mm 4 mm cada uno
10270805 50 mm 4,6 mm cada uno
10426684 100 mm 2,1 mm cada uno
10477483 100 mm 4,6 mm cada uno
10360744 150 mm 2,1 mm cada uno
10291235 150 mm 4,6 mm cada uno
8 options
Código de producto. 10210765
Marca: Thermo Scientific™ 71503052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 son altamente eficaces y extremadamente reproducibles.
  • Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC/MS, APCI
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro 150 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa