Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 18, tamaño de partícula 3 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 son altamente eficaces y extremadamente reproducibles.
- Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | LC/MS, APCI |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 12 |
| Tamaño de poro | 150 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Mostrar más |