Learn More
Bencilo 2,2,2-tricloroacetimidato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11459543
Bencilo 2,2,2-tricloroacetimidato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459543
250 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
250 g
Código de producto. 11459543
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12387.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81927-55-1 | C9H8Cl3NO | 252.52 g/mol
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate is used for the acid-catalyzed benzylation of hydroxy groups. It acts as reagent during the synthesis of funiculosin dimethyl ether and (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. It can also be used for mild esterification of carboxylic acids in the presence of a catalytic amount of BF3 etherate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bencilo 2,2,2-tricloroacetimidato se utiliza para la bencilación catalizada con ácido de grupos hidroxi. Actúa como reactivo durante la síntesis del éter de funiculosina de dimetilo y (S)-3-(benziloxi)-2-metilpropanol. También se puede utilizar para la esterificación leve de ácidos carboxílicos en presencia de una cantidad catalítica de éter BF3 .
Solubilidad
Miscible con ciclohexano/diclorometano.
Nota
Humedad y sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81927-55-1
Fórmula molecular C9H8Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 252.52
Número MDL MFCD00000805
Clave InChI HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144968
Nombre IUPAC bencilo 2,2,2-tricloroetanimidato
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Densidad 1.356
Punto de ebullición 110°C to 114°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 250 g
Beilstein 2525375
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
Información de solubilidad Miscible with cyclohexane/dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.53
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10239467 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA12387.18,A12387.06,A12387.14,A12387.30
Número de lote10200516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12387.18,A12387.06,A12387.14,A12387.30
Número de lote10160093 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12387.18,A12387.06,A12387.14,A12387.30
Número de loteB29Y016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12387.18,A12387.06,A12387.14,A12387.30
Número de lote10138598 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12387.18,A12387.06,A12387.14,A12387.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bencilo 2,2,2-tricloroacetimidato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >