Learn More
Bencilo 2,2,2-tricloroacetimidato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10299413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299413 100 g Frasco de vidrio 100 g
10601822 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10299413
Marca: Thermo Scientific Acros 351601000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81927-55-1 | C9H8Cl3NO | 252.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81927-55-1
Fórmula molecular C9H8Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 252.52
Número MDL MFCD00000805
Clave InChI HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
PubChem CID 144968
Nombre IUPAC bencilo 2,2,2-tricloroetanimidato
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3590g/mL
Punto de ebullición 109°C to 113°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3C(=NH)OCH2C6H5
Índice de refracción 1.5435 to 1.5455
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.359
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.