Learn More
Cloruro de benzalconio, 50 % p/p aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 63449-41-2 | C21H38ClN | 339.99 g/mol
87.60€ - 303.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 63449-41-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C21H38ClN |
Peso molecular (g/mol) | 339.99 |
Número MDL | MFCD00137276 |
Clave InChI | JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides |
PubChem CID | 13762 |
Nombre IUPAC | bencil-decil-dimetilazanio;cloruro |
SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11425636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20760.AP |
500 mL |
87.60€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11435636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20760.0F |
2500 mL |
303.00€
2500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Benzalkonium chloride is a cationic surface active agent.It is used as a preservative in pharmaceutical products like eye, ear and nasal drops. It finds application in personal care products such as wet wipes, shampoos, hand sanitizers, deodorants and cosmetics. It is widely used in the chemical industry as a precipitant and emulsifier/de-emulsifier. It acts as corrosion inhibitor in the oil and gas industry pipeline by preventing the formation of sulfurous gases. It is also used in various non-consumer process like surgical disinfection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl cloruro de benzalconio es un agente activo de superficie catiónica. Se utiliza como conservante en productos farmacéuticos, como gotas oculares, auriculares y nasales. Se emplea en productos de cuidado personal, como toallitas húmedas, champús, desinfectantes para manos, desodorantes y cosméticos. Se utiliza ampliamente en la industria química como precipitante y emulsionante/desemulsionante. Actúa como inhibidor de la corrosión en el oleoducto de la industria del gas y del petróleo para evitar la formación de gases sulfurosos. También se utiliza en varios procesos no consumidores como la desinfección quirúrgica.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y metales.
Identificadores de productos químicos
63449-41-2 | |
339.99 | |
JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M | |
13762 | |
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1 |
C21H38ClN | |
MFCD00137276 | |
benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides | |
bencil-decil-dimetilazanio;cloruro |
Especificaciones
Benzalkonium chloride | |
0.99 | |
C21H38ClN | |
UN3265 | |
14,1059 | |
Miscible with water,methanol and acetone. | |
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1 | |
339.99 | |
Sol. ac. al 50% |
63449-41-2 | |
None | |
MFCD00137276 | |
4062599 | |
benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides | |
JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M | |
bencil-decil-dimetilazanio;cloruro | |
13762 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H302
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 264-151-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BO3151000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Benzalkonium chloride, 50% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Benzalkonium chloride
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.