Learn More
Cloruro de benzalconio, 50 % p/p aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435636 2500 mL 2500 ml
11425636 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20760.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    275.65€ / 2500 ml
    Ahorro 42.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 63449-41-2 | C21H38ClN | 339.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El cloruro de benzalconio es un agente activo de superficie catiónica. Se utiliza como conservante en productos farmacéuticos, como gotas oculares, auriculares y nasales. Se emplea en productos de cuidado personal, como toallitas húmedas, champús, desinfectantes para manos, desodorantes y cosméticos. Se utiliza ampliamente en la industria química como precipitante y emulsionante/desemulsionante. Actúa como inhibidor de la corrosión en el oleoducto de la industria del gas y del petróleo para evitar la formación de gases sulfurosos. También se utiliza en varios procesos no consumidores como la desinfección quirúrgica.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63449-41-2
Fórmula molecular C21H38ClN
Peso molecular (g/mol) 339.99
Número MDL MFCD00137276
Clave InChI JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides
PubChem CID 13762
Nombre IUPAC bencil-decil-dimetilazanio;cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzalkonium chloride
Densidad 0.99
Temperatura de inflamación None
Cantidad 2500 mL
Número UN UN3265
Beilstein 4062599
Índice Merck 14,1059
Información de solubilidad Miscible with water,methanol and acetone.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 50%