Learn More
Bel-Art™ Pipeta SP Scienceware™ Varipet™
Asistencia para pipeteo de autollenado diseñada para ofrecer velocidad, facilidad y comodidad en un dispensador de desplazamiento positivo y fiable
336.00€
Especificaciones
Exactitud | ±0,5% |
---|---|
Espaciado de las puntas ajustable | No |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Color | Blanco |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10374415
|
Bel-Art™
F37895-1100 |
Punta Luer Lock |
336.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Mango de polipropileno para permitir un uso prolongado sin fatiga
- El émbolo de PTFE garantiza un funcionamiento uniforme y fluido en tareas repetitivas
- El volumen de dispensación se puede ajustar girando el mando situado en la base de la unidad
- La precisión es del ± 0.5 %
Punta de Teflon™
Con resistencia química, ya que los líquidos únicamente entran en contacto con el vidrio de borosilicato y el material de Teflon
Luer Lock
Se suministra con un accesorio con conexión tipo Luer Lock de acero cromado junto con una cánula extraíble para uso general
Especificaciones
±0,5% | |
Autoclavable | |
Reusable | |
2-Ring Handle | |
Vari-pet | |
No | |
Pipeta | |
0.2mL |
No | |
Blanco | |
Microplaca | |
Polipropileno | |
1 | |
No estéril | |
10 ml |