Descripción
- Mango de polipropileno para permitir un uso prolongado sin fatiga
- El émbolo de PTFE garantiza un funcionamiento uniforme y fluido en tareas repetitivas
- El volumen de dispensación se puede ajustar girando el mando situado en la base de la unidad
- La exactitud es del ± 0,5 %
Punta de Teflon™
Con resistencia química porque los fluidos sólo entran en contacto con el vidrio de borosilicato y teflón
Luer Lockde Teflon
Suministrado con fijación Luer de acero cromado, completa con cánula extraíble para uso general
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,5% |
| Puntas compatibles | Punta Luer Lock |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Microplaca |
| Tipo de agarre | 2-Ring Handle |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Vari-pet |
| Mostrar más |