Learn More
Bel-Art™ Puntas de pipeta de repetición de ajuste universal SP Scienceware™ Roxy M™: No estériles
Ofrecen una dispensación repetida fiable y precisa de 1 a 5000 μl
141.00€ - 150.00€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000 |
Descripción
- Compatible con la mayoría de las pipetas de repetición manuales, como Roxy M, Eppendorf™ Multipette™ 4780, Brand HandyStep™ S, Fisherbrand™ Repeating Pipetter, Gilson Distriman™ y Scilogex™ StepMate
- Se adapta a muchos pipeteadores electrónicos (la pantalla digital no se activará)
- Disponibles en 8 tamaños con capacidades de 0.05 a 50.0 ml para dispensar repetidamente volúmenes de 1 a 5000 μl
- Fabricados en una instalación conforme a ISO9001:2000 y con polipropileno virgen con un émbolo interior de polietileno
- Adaptador necesario para puntas de 25 y 50 ml (el n.º de fabricante F37300-0050 se suministra con la pipeta de repetición y está disponible por separado en un pack de 3 unidades)
- Cada pack de puntas está estampado con un número de lote, incluye un certificado de conformidad y un práctico gráfico de dosificación
Especificaciones
Sin filtro | |
Natural | |
ISO 9001:2000 | |
Eppendorf™ Multipette™ 4780 | |
Standard | |
Single-use | |
Sí | |
Polipropileno, Polietileno |
No estéril | |
Autoclavable | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP y pirógenos | |
Bagged | |
Repeating Pipettor Tips | |
Eppendorf™ Multipette™ 4780, Micropipeta de repetición Fisherbrand™, Gilson ™ Distriman ™, Handystep ™ S, Roxy M ™, Gilson™ Distriman™ | |
SP Scienceware™ Roxy M™ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel-Art™ Puntas de pipeta de repetición de ajuste universal SP Scienceware™ Roxy M™: No estériles