Learn More
Bel-Art™ Puntas de pipeta de repetición de ajuste universal SP Scienceware™ Roxy M™: No estériles
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Compatible con la mayoría de las pipetas de repetición manuales, como Roxy M, Eppendorf™ Multipette™ 4780, Brand HandyStep™ S, Fisherbrand™ Repeating Pipetter, Gilson Distriman™ y Scilogex™ StepMate
- Se adapta a muchos pipeteadores electrónicos (la pantalla digital no se activará)
- Disponibles en 8 tamaños con capacidades de 0,05 a 50,0 ml para dispensar repetidamente volúmenes de 1 a 5000 μl
- Fabricados en una instalación conforme a ISO9001:2000 y con polipropileno virgen con un émbolo interior de polietileno
- Adaptador necesario para puntas de 25 y 50 ml (el n.º de fabricante F37300-0050 se suministra con la pipeta de repetición y está disponible por separado en un pack de 3 unidades)
- Cada pack de puntas está estampado con un número de lote, incluye un certificado de conformidad y un práctico gráfico de dosificación
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000 |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ATP y pirógenos |
| Formato | Bagged |
| Estilo de punta | Standard |
| Tipo de producto | Repeating Pipettor Tips |
| Mostrar más |