Learn More
Bel Art™ Gradillas de burbujas redondas ProCulture
Optimizadas para su uso en laboratorios de microbiología e inmunología
15.80€ - 21.33€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para microtubos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Translucent |
Material | PMP |
Forma | Round |
Código de producto | Marca | Posiciones | Admite | Para utilizar con (equipo) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | Admite | Para utilizar con (equipo) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10052764
|
Bel Art™
F18875-0400 |
8 | Tubos (1,5 ml) | Vasos de precipitados de 400 ml | 66 mm |
15.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10617935
|
Bel Art™
F18875-1000 |
20 | Tubos (1,5 ml) | Vasos de precipitados de 1000 ml | 95 mm |
16.72€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12343983
|
Bel Art™
F18875-1600 |
20 | Tubos (2 ml) | Vasos de precipitados de 1000 ml | 95 mm |
21.33€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Fabricados especialmente para su uso en vasos de precipitados — incube de ocho a veinte tubos de 1.5 ml en un vaso de precipitados de agua.
- Moldeados con polimetilpenteno boyante con pequeñas burbujas dispersas por toda la gradilla para aumentar la flotabilidad.
- Las gradillas se llenan desde la parte superior; los tubos se extraen fácilmente presionando la gradilla hacia abajo en el banco hasta que sus patas toquen y liberen los tubos.
- Orificios de tubos dispuestos en forma circular con mango de varilla central.
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F); se pueden hervir a 100°C (212°F) durante 30 minutos.
Información de órdenes
El disco de ocho posiciones mide 2.625 pulg (6.6 cm) de diámetro; el disco de 20 posiciones mide 3.75 pulg (9.5 cm) de diámetro. Los discos tienen un grosor de 0.25 pulg (0.6 cm). Las patas tienen una longitud de 0.75 pulg (1.9 cm).
Especificaciones
Gradilla para microtubos | |
Translucent | |
Round | |
No | |
Incubación de microtubos en baños de agua o vasos de precipitados |
Esterilizable en autoclave | |
PMP | |
None | |
No estéril |