Learn More
Bel Art™ Gradillas de burbujas redondas ProCulture
Código de producto. 10052764 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
8
20
Admite:
Tubos (1,5 ml)
Tubos (2 ml)
Para utilizar con (equipo):
Vasos de precipitados de 1000 ml
Vasos de precipitados de 400 ml
Diámetro exterior (métrico):
66 mm
95 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Admite Para utilizar con (equipo) Diámetro exterior (métrico) unitSize
10052764 8 Tubos (1,5 ml) Vasos de precipitados de 400 ml 66 mm cada uno
10617935 20 Tubos (1,5 ml) Vasos de precipitados de 1000 ml 95 mm cada uno
12343983 20 Tubos (2 ml) Vasos de precipitados de 1000 ml 95 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10052764
Marca: Bel Art™ F188750400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimizadas para su uso en laboratorios de microbiología e inmunología
  • Fabricadas especialmente para su uso con vasos de precipitados y baños de agua, estas gradillas para ahorrar espacio son ideales para pequeñas cantidades de tubos y para su uso en laboratorios de cultivo celular.
  • Perfectas para incubar microtubos en un vaso de precipitados en agua
  • Moldeados con polimetilpenteno boyante de la marca TPX™ con pequeñas burbujas dispersas por toda la gradilla para aumentar la flotabilidad
  • Inserte los tubos desde la parte superior y retírelos fácilmente presionando la gradilla hacia abajo en la mesa
  • Resiste la ebullición durante 30 minutos a 100 °C (212 °F)
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
  • Longitud de la pata: 19 mm; grosor: 6,4 mm
Información de órdenes
El disco de ocho posiciones mide 2.625 pulg (6.6 cm) de diámetro; el disco de 20 posiciones mide 3.75 pulg (9.5 cm) de diámetro. Los discos tienen un grosor de 0.25 pulg (0.6 cm). Las patas tienen una longitud de 0.75 pulg (1.9 cm).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Translucent
Admite Tubos (1,5 ml)
Material PMP
Posiciones 8
Forma Round
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Incubación de microtubos en baños de agua o vasos de precipitados
Para utilizar con (equipo) Vasos de precipitados de 400 ml
Longitud (métrico) 66.5 mm
Diámetro exterior (métrico) 66 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 10,8 mm
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Estantes None
Altura (métrico) 75 mm
matriz, red, conjunto 1 x 8
Anchura (métrico) 66.5 mm