Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alambre SP Scienceware™ Poxygrid™: 10-13 mm
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
Marca:  Bel Art™ F18752-1150
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13492499
  • 64.10€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Descripción
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
  • Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
  • Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
  • Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Capacidad de almacenamiento de 40 a 108 tubos (cinco diámetros diferentes de tubos de ensayo)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Esterilizable en autoclave
Tubos (10 a 13 mm)
150
3 niveles
No estéril
25,6 cm
17,9 cm
6,4 cm
150 mm
10 x 15
Azul
Acero con revestimiento de epoxi
Rectangular
Yes, When Empty
25,6 × 17,9 × 6,4 cm (10 × 7 × 2,5 pulgadas)
10 pulg
7 pulg
2,5 in
13 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alambre SP Scienceware™ Poxygrid™: 10-13 mm > Azul; capacidad para 150 tubos de 10-13 mm, en matriz de 10 x 15; dimensiones totales 256 x 179 x 64 mm