Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alambre SP Scienceware™ Poxygrid™: 10-13 mm
Código de producto. 15530012 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Posiciones:
60
72
108
150
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15530012
Marca: Bel Art™ F187500001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
  • Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
  • Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
  • Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Capacidad de almacenamiento de 40 a 108 tubos (cinco diámetros diferentes de tubos de ensayo)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (10 a 13 mm)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 72
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8 x 4,4 x 2,5 pulg (20,5 x 11,3 x 6,4 cm)
Longitud (métrico) 20,5 cm
Longitud (imperial) 8,07 in
Anchura (imperial) 4,45 in
Altura (imperial) 2,51 in
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 6,4 cm
matriz, red, conjunto 6 x 12
Anchura (métrico) 11,3 cm