Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética poligonales sin anillo pivotante SP Scienceware™ Spinbar™
Añade turbulencia relativa comparada con barras cilíndricas lisas de tamaño similar. Las barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma poligonal sin anillo pivotante se fabrican en una instalación ISO 9001:2008 registrada.
Marca:  Bel-Art™ F37120-0038
7.19 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10338174
  • 8.05€ / cada uno
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Descripción
Añade turbulencia relativa comparada con barras cilíndricas lisas de tamaño similar.Las barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma poligonal sin anillo pivotante se fabrican en una instalación ISO 9001:2008 registrada.
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense; duradero e inerte
  • Fabricado en una instalación con certificación según la norma ISO 9001:2008
  • Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
1 in
9,5mm
Imán Alnico
Poligonal
FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008
0,37 in
PTFE
25,4mm
1
Barra de agitación
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bel-Art™ Barras de agitación magnética poligonales sin anillo pivotante SP Scienceware™ Spinbar™ > Barra de agitación magnética, 25,4 x 9,5 mm