Learn More
Bel-Art™ Sistema de recogida de aspirador de vacío con pipeta SP Scienceware™
Realiza la aspiración al vacío de una gran variedad de líquidos, incluidos medios de cultivo de tejidos, sobrenadantes y desechos químicos
112.30€ - 677.93€
Especificaciones
Para utilizar con Pipettes
Material Plástico
Volumen (métrico) 3800 ml
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
15237513
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F19917-0155
Filtros hidrófobos de repuesto
112.30€
paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
15206327
Ver documentos
Bel-Art™
F19917-0250
Pipet Vacuum Aspirator Collection System Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • La bomba integrada aspira rápidamente líquidos desde la punta de la pipeta, la pipeta Pasteur o la pipeta serológica insertadas en el tubo de recolección
  • Mantiene un bajo nivel de ruido (76 db a 1 m) y una mínima vibración
  • Excelente para la recogida de líquidos de cultivos celulares o tisulares, de placas Petri, de placas, de matraces y de tubos
  • El frasco de recolección de polipropileno resistente a la corrosión y a los productos químicos tiene capacidad para 3800 ml (1 galón) de residuos líquidos y tiene un orificio de liberación de seguridad para evitar la implosión de vacío
  • Un filtro hidrófobo reemplazable se sella si se moja para proteger el motor de la bomba de la contaminación de líquidos
  • Su diseño ligero y compacto ahorrará espacio de trabajo en la mesa de trabajo o bajo una campana
Especificaciones
Especificaciones
Pipettes
Plástico
3800 ml
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Bel-Art™ Sistema de recogida de aspirador de vacío con pipeta SP Scienceware™