Learn More
Bel-Art™ Sistema de recogida de aspirador de vacío con pipeta SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tipo:
Filtros hidrófobos de repuesto
Sistema de recogida con aspirador de vacío con pipeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Descripción
- La bomba integrada aspira rápidamente líquidos desde la punta de la pipeta, la pipeta Pasteur o la pipeta serológica insertadas en el tubo de recolección
- Mantiene un bajo nivel de ruido (76 db a 1 m) y una mínima vibración
- Excelente para la recogida de líquidos de cultivos celulares o tisulares, de placas Petri, de placas, de matraces y de tubos
- El frasco de recolección de polipropileno resistente a la corrosión y a los productos químicos tiene capacidad para 3800 ml (1 galón) de residuos líquidos y tiene un orificio de liberación de seguridad para evitar la implosión de vacío
- Un filtro hidrófobo reemplazable se sella si se moja para proteger el motor de la bomba de la contaminación de líquidos
- Su diseño ligero y compacto ahorrará espacio de trabajo en la mesa de trabajo o bajo una campana
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Pipettes |
| Material | Plástico |
| Tipo | Sistema de recogida con aspirador de vacío con pipeta |
| Volumen (métrico) | 3800 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Media Bottles |
Título del producto
Bel-Art™ Sistema de recogida de aspirador de vacío con pipeta SP Scienceware™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido