Learn More
Bel-Art™ Sistema de recogida del aspirador de vacío HiFlow
Código de producto. 15858767 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
15858767 UE cada uno
1 options
Código de producto. 15858767
Proveedor: Bel-Art™ F199170250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de recogida de aspiración de vacío HiFlow compacto y portátil ideal para la aspiración de vacío de distintos líquidos, incluidos medios de cultivo tisular, sobrenadantes y desechos químicos, y disponible con la bomba de fuerza original o HiFlow.
Compact, portable HiFlow Vacuum Aspiration Collection system ideal for vacuum aspiration of a variety of liquids, including tissue culture media, supernatants, and chemical wastes and available with the original strength or HiFlow pump.
  • Autónomo - No se requiere un sistema de vacío externo      
  • Ligero con frasco de 3,78 l, tubos
  • Bomba integrada y sin mantenimiento que aspira fluidos de forma rápida y cómoda
  • Mayor velocidad de flujo para trabajar de forma fiable con puntas de pipeta de hasta 8 canales, incluso con 4 canales vacíos
  • Incluye desconexiones rápidas para facilitar la extracción, vaciado y sustitución del frasco
  • Bajo nivel de ruido (76 dbs o menos a 1 m); vibración mínima de la bomba
  • El frasco de recogida de polipropileno resistente a sustancias químicas y corrosión presenta un diseño de paredes espesas y ventilación de seguridad para evitar la implosión de vacío
  • El filtro hidrófobo reemplazable protege el motor de la bomba de la contaminación del fluido
  • El frasco de recogida, la tapa, los tubos y los conectores son esterilizables en autoclave a 121 °C; todos ellos se encuentran en la carcasa de la bomba de polipropileno
  • Se suministra con un enchufe europeo (Se necesita un adaptador para el uso en el Reino Unido)
Garantía
1 año de garantía limitada
Especificaciones
Incluye El transformador incluye un cable adicional para tomas de corriente de 220 V tipo C
Certificaciones/conformidad UL, CE y CSA
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23,2 x 17,1 x 43,8 cm (9,12 x 6,75 x 17,25 pulg.)
Tipo de tapón UE
Caudal 23 LPM
Tipo de bomba Sistema de bomba HiFlow
Presión máxima 3 psi
Tensión 110/120 V