Learn More
Fisherbrand™ Sistema de aspiración Basic
Código de producto. 15567479 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
15/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15567479 15/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 15567479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00€
    1169.01€ / paquete de 1
    Ahorro 530.99€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Diseñado para aspiración de líquidos médicos, biológicos y químicos no inflamables. El sistema básico de aspiración Fisherbrand™ es una unidad compacta y portátil con una bomba de diafragma resistente e integrada. Los líquidos se pueden retirar fácilmente y de forma muy precisa de los portaobjetos, las placas Petri, las microplacas, los recipientes para cultivo celular y otros recipientes similares.
Estación de aspiración resistente a productos químicos y sin aceite para una aspiración y eliminación precisa y cómoda de líquidos en aplicaciones de bioquímica, microbiología y tecnología de cultivo celular
  • 150 mbar de vacío máximo
  • 15 l/min de desplazamiento de aire libre
  • Bomba con diafragma de gran resistencia química y larga vida útil
  • 4 Tarro de receptor esterilizable en autoclave de PP de  litros con parada de flujo automático
  • Filtro hidrofóbico en línea
  • Conectores para manguera de acoplamiento rápido con válvulas de aislamiento automático
  • 5Manguera de vacío con DI de  mm para conectarla a su propio pipeteador
  • 90260 V, 50/60 Hz con cables de alimentación de Schuko & Reino Unido
  • Dimensiones (L x An x Al), mm: 357 x 145 x 277
  • 7 kg
  • Ligero, compacto, portátil, para productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 150 mbar
Incluye
  • Frasco receptor esterilizable en autoclave de polipropileno de 4 l con parada de flujo automática
  • 5Manguera de vacío con DI de  mm para conectarla a su propio pipeteador
  •  Filtro hidrofóbico en línea
  • Conectores para tubos de acoplamiento rápido con válvulas de aislamiento automático
Requisitos eléctricos De 90 a 260 V, 50/60 Hz con cables de alimentación de Schuko y Reino Unido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 357 x 145 x 277 mm
Peso (métrico) 7 kg
Caudal 15/ l/min