Learn More
Bel-Art™ Detergente SP Scienceware™ Aquet™
Para la limpieza manual de materiales de vidrio, plásticos y superficies
Especificaciones
Tipo de producto | Detergente |
---|---|
Color-coded | No |
Formulario | Líquido |
pH | Desde 5 hasta 9 |
Scent | Regular Scent |
Descripción
- Sin fosfato, no iónico
- No se depositará ni estropeará el instrumental de vidrio de precisión
- Se enjuaga rápidamente; se seca sin necesidad de limpiar
- Cada práctica bolsa porcionada previamente equivale a un galón de la solución al 1 %
- El frasco de 3.8 litros (1 galón) viene con un frasco dispensador de solución de trabajo de 473 ml (16 oz)
- No apto para su uso en lavavajillas automáticos
Especificaciones
Detergente | |
Líquido | |
Regular Scent | |
> 200 °C | |
De 15 °C a 49 °C |
No | |
Desde 5 hasta 9 | |
No estéril | |
Nonilfenol etoxilado, ramificado del 19 al 21 %, dioxano < 0,0006 %, óxido de etileno al 0,0001 %, agua |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nonylphenol, branched, ethoxylated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel-Art™ Detergente SP Scienceware™ Aquet™