Learn More
BD Red Nucleic Acid Stain
Useful for discrimination of viable from nonviable cells, DNA content analysis in fixed cells, or nuclear counterstaining for fixed cells in immunofluorescence or flow cytometry applications. BD Via-Probe™ Red Nucleic Acid Stain brightly stains nonviable or fixed cells with permeable membranes.
98.20€ - 413.99€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | -20°C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) |
|
Color | Red |
Tipo de producto | Red Nucleic Acid Stain |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15824539
|
BD
565803 |
0.1 mL |
98.20€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15834539
|
BD
565804 |
0.5 mL | N/A | ||||||
Descripción
- Red Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 631nm, and is best excited by the red laser
- It has an emission maximum of 651nm
Especificaciones
-20°C | |
|
|
Red | |
Red Nucleic Acid Stain |