Learn More
BD Sistemas de recuperación de antígenos Retrievagen
Recomendado para secciones de tejido incluidas con parafina fijadas con zinc y formol que muestran reactividad subóptima o nula con anticuerpos para la tinción inmunohistoquímica
Marca:  BD 550527
419.84 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15806308
  • 420.00€ / cada uno
Descripción
El 10 % de formol tamponado neutro fija el tejido mediante proteínas de entrecruzamiento, lo que puede provocar un cambio conformacional o “enmascaramiento” del epítopo antigénico y provocar una menor o nula reactividad de los anticuerpos. Los sistemas de recuperación de antígenos BD Retrievagen están diseñados para desenmascarar el epítopo y provocar la mejora de la tinción de anticuerpos.
  • Retrievagen A (pH 6,0) se proporciona como dos soluciones separadas que hay que mezclar
  • Retrievagen B (pH 9,5) se suministra como solución lista para usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón a base de Tris con agentes químicos para la recuperación de epítopos
250mL
9,5
Retrievagen B
Retrievagen B
Tinción inmunohistoquímica
RUO
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BD Sistemas de recuperación de antígenos Retrievagen > Retrievagen B (pH 9,5)